安全性情報
8.14566
Sigma-Aldrich
Diisopropylazodicarboxylate
for synthesis
別名:
Diisopropylazodicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
219-502-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.04 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
有効性
2150 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
75 °C/33.3 Pa
転移温度
flash point 106 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(=NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
VVWRJUBEIPHGQF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.048
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F
引火点(℃)
106 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体