About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16N2O2
CAS番号:
分子量:
232.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-797-7
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116-118 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI Key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2