主要文書
8.14422
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
別名:
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO3
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-241-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
140-146 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[n]1([c](c2c([c]1=O)cccc2)=O)CO
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
InChI Key
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3