Merck
8.14337
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール
Technipur®, for synthesis
別名:
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, MMB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732882
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191601
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
0.66 hPa ( 25 °C)
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
mp
<-50 °C
密度
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, considered as an eco-friendly solvent, is widely used in paints, inks, fragrances, air fresheners, household, and industrial cleaner formulations due to its non-toxic and non-volatile characteristics. It can also be used as a raw material to produce industrial detergents.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Kinetics and Products of the Reaction of OH Radicals with
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Aschmann SM, et al.
Environmental Science & Technology, 45, 6896-6901 (2011)