安全性情報
8.14324
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
for synthesis
別名:
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiBr
CAS番号:
分子量:
153.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
220-672-0
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
転移温度
flash point 32 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.