蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
560 °C (DIN 51794)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
転移温度
flash point 84 °C (DIN 51758)
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
InChI Key
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.866
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.866
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体