安全性情報
8.14181
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
別名:
Bis(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, Phosphoric acid bis (2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
CAS番号:
分子量:
322.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
206-056-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
自己発火温度
255 °C
有効性
4940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
屈折率
n25/589 1.4420
pH
3 (1 g/L in H2O)
bp
48 °C/16 hPa
mp
-50 °C
転移温度
flash point 150 °C
溶解性
<1 g/L
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)O
InChI Key
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Production of highly purified zirconium oxide from zircon mineral leach liquor using bis-(2-ethylhexyl) phosphate as a promising extractant: This research evaluates the feasibility of using bis-(2-ethylhexyl) phosphate for zirconium separation, demonstrating its potential in zirconium oxide production (AH Ali, 2022).
  • Optimization of indium recovery and separation from LCD waste by solvent extraction with bis (2-ethylhexyl) phosphate (D2EHPA): This study explores solvent extraction methods for indium recovery from LCD waste, highlighting the efficiency of bis(2-ethylhexyl) phosphate (J Yang, C Ekberg, T Retegan, 2014).
  • Homogeneous liquid–liquid extraction of metal ions with non-fluorinated bis (2-ethylhexyl) phosphate ionic liquids having a lower critical solution temperature: This article investigates the use of bis(2-ethylhexyl) phosphate ionic liquids for metal ion extraction, contributing to the development of more environmentally friendly extraction technologies (D Depuydt, L Liu, C Glorieux, W Dehaen, 2015).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.975
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F
引火点(℃)
130 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体