安全性情報
8.21943
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl phosphate
(mixture of esters) for synthesis
別名:
2-Ethylhexyl phosphate, Phosphoric acid 2-ethylhexyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18O · xH3PO4
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
235-741-0
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O, as an emulsion)
bp
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
転移温度
flash point >100 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)(O)(O)O.OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O.H3O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
FZQYZMODYSBPES-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Colour (visual): colourless to brown
Appearance (visual): clear
Assay (Mono- and Diester) (acidimetric): ≥ 95.0 %
Assay of monoester (acidimetric): 30.0 - 50.0 %
Assay of diester (acidimetric): 40.0 - 70.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体