安全性情報
8.14179
Sigma-Aldrich
Disulfur dichloride
for synthesis
別名:
Disulfur dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2S2
CAS番号:
分子量:
135.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352307
EC Index Number:
233-036-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
14.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
390 °C
有効性
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.2-32.5 % (v/v)
mp
-76 °C
転移温度
flash point >130 °C
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
InChI Key
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Cl): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.679 - 1.680
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8141791000:
8141790100:
8141799999:
BR18141790100:
8141790000:
試験成績書(COA)