安全性情報
8.14100
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
別名:
3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-236-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
215 °C
有効性
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0 % (v/v)
pH
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
168-171 °C
mp
-60 °C
転移温度
flash point 51 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCCN)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体