Merck
810784
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Immunohematology, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, Blood banking: suitable, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Immunohematology, 30% Solution, pack of 1 L
詳細
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
品質水準
アッセイ
29-32 g/dL protein basis (biuret)
形状
solution
シェルフライフ
36 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 1 L
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (Biuret)
テクニック
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
不純物
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
81078-M:
81078-PH:
81078-BULKBRD:
81078N:
81078:
810784:
81078PROC:
81078-BULK:
試験成績書(COA)