安全性情報
8.09733
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
for synthesis
別名:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12
CAS番号:
分子量:
132.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-340-2
NACRES:
NA.22
bp:
200-209 °C
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
0.34 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C (DIN 51794)
有効性
2860 mg/kg LD50, oral (Rat)
16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
200-209 °C
mp
-30 °C
転移温度
flash point 71 °C
溶解性
0.045 g/L
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCc2c(cccc2)C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI Key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.970
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8097332507:
8097330000:
8097339025:
8097330100:
IN28097330500:
8097339027:
8097330107:
8097331000:
8097339999:
8097339200:
8097332500:
8097339207:
8097331007:
試験成績書(COA)