About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COCH3
CAS番号:
分子量:
170.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-937-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
228 °C/1013 mbar
mp
11-13 °C
転移温度
flash point 96 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体