主要文書
8.08428
Sigma-Aldrich
Phenyltrimethylammonium chloride
for synthesis
別名:
Phenyltrimethylammonium chloride, Trimethylphenylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H5NCl
CAS番号:
分子量:
171.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-319-0
品質水準
フォーム
solid
有効性
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
309 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-6 % (v/v)
pH
4.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
mp
246-247 °C
溶解性
333 g/L
かさ密度
540 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
327.2 °F - closed cup
引火点(℃)
164 °C - closed cup