Merck
376426
Sigma-Aldrich
ベンジルトリメチルアンモニウムトリブロミド
97%
別名:
BTMABr3, ベンジルトリメチルアンモニウムブロミドジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
389.95
Beilstein:
7105839
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
376426-10G:
376426-1G:
376426-BULK:
376426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)