安全性情報
8.08312
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
for synthesis
別名:
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
107.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-429-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.18 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
480 °C
有効性
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
転移温度
flash point 85 °C
溶解性
15 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
o-Toluidine for synthesis. CAS 95-53-4, EC Number 202-429-0, chemical formula 2-(CH₃)C₆H₄NH₂.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.998 - 1.000Identity (IR)passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体