安全性情報
8.07167
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
for synthesis
別名:
Nonanoic acid, Pelargonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7COOH
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-931-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.04 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
405 °C
expl. lim.
0.8-9 % (v/v)
pH
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
kinematic viscosity
9.0 cSt(20 °C)
mp
13 °C
転移温度
flash point 137 °C
溶解性
0.3 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体