Merck
8.07107
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide
85% Pd, hydrogenation catalyst for synthesis
別名:
Palladium(II) oxide (85% Pd)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
OPd
CAS番号:
分子量:
122.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-218-3
NACRES:
NA.22
製品名
Palladium(II) oxide (85% Pd), hydrogenation catalyst for synthesis
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pd+2].[O-2]
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
InChI Key
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
詳細
hydrogenation catalyst for synthesis
アナリシスノート
Assay Pd: ≥ 85.0 %
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3