安全性情報
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
for synthesis
別名:
o-Phenetidine, 2-Ethoxyaniline, 2′-Aminophenetol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(C2H5O)C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-356-4
蒸気圧
1 hPa ( 67 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C
bp
232-234 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
転移温度
flash point 112 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI Key
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体