主要文書
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
別名:
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NO2)C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
EC Index Number:
202-808-0
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
456 °C
有効性
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
bp
238-239 °C/1013 hPa
mp
50-52 °C
転移温度
flash point 106 °C
溶解性
0.26 g/L
密度
1.39 g/cm3
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106.00 °C - closed cup
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
硝酸 ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
硝酸
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸