蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
oil
自己発火温度
420 °C
有効性
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.47-8.8 % (v/v)
pH
6-8 ( in H2O)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
転移温度
flash point 95 °C
溶解性
0.65 g/L (experimental)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体