Merck
8.04771
Sigma-Aldrich
Iodine monochloride
for synthesis
別名:
Iodine monochloride, Iodine chloride, Chlorine iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClI
CAS番号:
分子量:
162.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352307
EC Index Number:
232-236-7
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
bp
97 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
14-27 °C
密度
3.1 g/cm3 at 29 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/ClI/c1-2
InChI Key
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Structural organization in the trimethylamine iodine monochloride complex: This research highlights the use of iodine monochloride as a reactant in the organic synthesis of trimethylamine iodine monochloride complex. (Marshall et al., 2017).
  • Ultrasonic-assisted synthesis of flavones: A study exploring the synthesis of flavones using iodine monochloride under ultrasonic irradiation, providing an improved method for chemical synthesis. (Lahyani and Trabelsi, 2016).
  • Reactivity and applications in synthetic approaches: This review discusses the reactivity of iodine monochloride and its applications in synthetic chemistry, highlighting its versatility. (Day et al., 2021).
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8047710250:
8047714250:
IN28047710050:
8047719999:
8047710000:
8047710100:
US1804771/0100:
8047714100:
8047711008:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3