安全性情報
8.03248
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitroaniline
for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
<0.001 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
自己発火温度
>365 °C
pH
7 (1 g/L in H2O)
bp
>300 °C (decomposes)
mp
177-180 °C
転移温度
flash point 224 °C
溶解性
1 g/L
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
435.2 °F
引火点(℃)
224 °C
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質