安全性情報
803071
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
for synthesis
別名:
Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.13
MDL番号:
EC Index Number:
201-058-1
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
蒸気圧:
0.35 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
0.35 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
450 °C
有効性
106.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.6-23.2 % (v/v)
bp
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-31.8 °C
転移温度
flash point 83 °C
溶解性
28 g/L (Hydrolysis)
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI Key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Dimethyl sulfate for synthesis. CAS 77-78-1, chemical formula (CH₃O)₂SO₂.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 99,0 Area %Density (d 20 °C/ 4 °C)1,325 - 1,327Identity (IR)conforms
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8030711000:
US1803071/0500:
8030710000:
8030710500:
8030719999:
試験成績書(COA)