安全性情報
8.02712
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
別名:
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14CuO4
CAS番号:
分子量:
261.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
236-477-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.13 hPa ( 163 °C)
品質水準
フォーム
powder
bp
160 °C/13 hPa
mp
245 °C (decomposition)
かさ密度
200‑400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cu+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI Key
KMOVDRADWUSGIH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3