安全性情報
8.02528
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) acetylacetonate
for synthesis
別名:
Cobalt(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)cobalt(III), Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21CoO6
CAS番号:
分子量:
356.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
244-527-6
NACRES:
NA.22
品質水準
mp
196-202 °C (decomposition)
溶解性
3 g/L
かさ密度
830 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Co](O\C(=C/C(=O)C)\C)(O\C(=C/C(=O)C)\C)O\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
アナリシスノート
Assay at Co: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3