安全性情報
8.02295
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol
for synthesis
別名:
4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(Cl)-3-(CH3)C6H3OH
CAS番号:
分子量:
142.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-431-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
自己発火温度
590 °C
有効性
1830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
235-239 °C/1013 hPa
mp
63-65 °C
転移温度
flash point 118 °C
溶解性
3.9 g/L
密度
1.37 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI Key
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Compression of mono-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester and di-4 chloro, 3-methylphenyl phosphate ester through kinetic study: This study discusses a method using 4-chloro-3-methylphenol and POCl3 taken in a 2:1 ratio, exploring their kinetic behaviors (AR Teli, AA Khan, SH Dar, A Rashid, 2017).
  • Commercially Important Chlorinated Phenols: Reviews the usage of 4-chloro-3-methylphenol among other chlorinated phenols in various industrial applications (K Smith, G El-Hiti).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 64 °C
Melting range (upper value): ≤ 67 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8022950501:
IN2RCMC802295:
8022951000:
8022950521:
8022950000:
8022959999:
8022950005:
8022959050:
8022950250:
試験成績書(COA)