安全性情報
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
別名:
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(SH)CH3
CAS番号:
分子量:
90.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
208-165-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
108 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
有効性
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.6 % (v/v)
bp
82-88 °C/1013 hPa
mp
-165 °C
転移温度
flash point -23 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SC(CC)C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体