グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
0.344 hPa ( 20 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI Key
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A plasticizer to prepare polymer electrolytes containing poly(epichlorohydrin-ethyleneoxide).
- A plasticizer to prepare quasi-solid-state electrolyte applicable in dye-sensitized solar cells.
- An electrolyte in combination with ionic liquids for applications in electrochemical devices.
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体