安全性情報
8.00758
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
for synthesis
別名:
2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-743-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.04 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
310 °C
有効性
3640 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
bp
226-229 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
転移温度
flash point 114 °C
溶解性
1.4 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体