Merck
161470
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexanepropionic acid
99%
別名:
3-Cyclohexylpropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
156.22
Beilstein:
2042799
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
275.8 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
InChI Key
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Cyclohexanepropionic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of 2-[(1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetamide derivatives for in vitro paraoxonase-1 (PON1) studies.
  • To synthesize chemical intermediates such as cyclohexanepropanenitrile , cyclohexanepropanamide , cyclohexanepropanol , and 1-oxaspiro[4.5]decan-2-one .
生物化学的/生理学的作用
3-Cyclohexanepropionic acid facilitates oral delivery of cromolyn via permeation across/through the membrane in rats.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
266.0 °F
引火点(℃)
130 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
161470-250G:
161470-VAR:
161470-BULK:
161470-50G:
161470-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and evaluation of novel 2-[(1, 2, 4-triazol-3-yl) thio] acetamide derivatives as potential serum paraoxonase-1 (PON1) activators
YURTTA L, et al.
Marmara Pharmaceutical Journal, 21(4), 967-977 (2017)
A Leone-Bay et al.
Pharmaceutical research, 13(2), 222-226 (1996-02-01)
Herein we report the discovery of a group of derivatized alpha-amino acids that increase the oral bioavailability of sodium cromolyn. We prepared three N-acylated alpha-amino acids and used these compounds to demonstrate the oral delivery of cromolyn in an in
C-H oxygenation at tertiary carbon centers using iodine oxidant
Kiyokawa K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 54(55), 7609-7612 (2018)
Ethylenation of aldehydes to 3-propanal, propanol and propanoic acid derivatives
Payne DT, et al.
Scientific reports, 7(1), 1720-1720 (2017)
Remote Allylation of Unactivated C (sp3)-H Bonds Triggered by Photogenerated Amidyl Radicals
Xu B and Tambar UK
ACS Catalysis, 21(7), 947-955 (2019)