安全性情報
8.00741
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalic anhydride
for synthesis
別名:
Tetrachlorophthalic anhydride, Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8Cl4O3
CAS番号:
分子量:
285.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-171-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0021 kPa ( 145 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
>15800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1.013 hPa
mp
253-256 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI Key
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 253 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Hexachlorobenzene: ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
680.0 °F - closed cup
引火点(℃)
360 °C - closed cup