安全性情報
8.00361
Sigma-Aldrich
2-(1-Piperazinyl)ethylamine
for synthesis
別名:
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3
CAS番号:
分子量:
129.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
205-411-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
315 °C
有効性
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-10.5 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
222 °C/1013 hPa
mp
-19 °C
転移温度
flash point 88 °C
溶解性
>1000 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1(CCNCC1)CCN
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
InChI Key
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.987
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体