安全性情報
8.00273
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetophenone
for synthesis
別名:
4′-Aminoacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NH2)C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
135.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-801-2
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
381 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292-294 °C/1013 hPa
mp
103-106 °C
溶解性
6.5 g/L
かさ密度
580 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
8002739999:
8002730050:
BR18002730050:
8002730000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1