Merck
7810-OP
Millipore
クエン酸三ナトリウム 二水和物
OmniPur® Grade, >=99.0%
別名:
クエン酸 三ナトリウム塩 二水和物, クエン酸三ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
フォーム
crystalline powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
>300 °C (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (dried basis): 99.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.005% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter:
0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): 0.005% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
7860-5KG:
7810-1KG:
試験成績書(COA)