Merck
66612-M
Millipore
尿素
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.28
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
不純物
≤0.01% insoluble material
white
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.001%
保管温度
10-30°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
アプリケーション
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
66612-KG:
66612-1KG:
66612-1KG-M:
試験成績書(COA)