安全性情報
6630
Millipore
Uracil
別名:
Uracil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2
CAS番号:
分子量:
112.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352208
NACRES:
NA.51
詳細
RTECS - YQ8650000
Merck USA index - 14, 9850
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to slightly yellowish
溶解性
hot water: 1 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
n1c(nccc1O)O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI Key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
6630-1KG:
6630-GM:
6630-10GM:
6630B-10GM:
6630-500GM:
6630B-GM:
6630-0GM:
試験成績書(COA)