主要文書
6.22298
Sigma-Aldrich
Phthalic acid
for synthesis
別名:
Phthalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(COOH)2
CAS番号:
分子量:
166.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
for synthesis
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N