Merck
6.18387
Sigma-Aldrich
ピクリン酸
purified grade
別名:
2,4,6-トリニトロフェノール, PA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
229.10
カラーインデックス番号:
10305
Beilstein:
423400
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード:
purified grade
グレード
purified grade
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI Key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N