Merck
6.18099
Supelco
ギ酸
purified grade, ~90%
別名:
Formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
purified grade
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
~90%
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
121.1 °F
引火点(℃)
49.5 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMF18099:
IN2RCMFS18099:
IN26180990500:
IN26180999025:
試験成績書(COA)