Merck
6.18004
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
別名:
1,2-Dichlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,2-(Cl)2C6H4
CAS番号:
分子量:
147.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
for synthesis
synthesis grade
SMILES記法
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N