Merck
6.17945
Supelco
硫酸亜鉛 七水和物
GR
別名:
Zinc sulfate heptahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
287.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
for analytical purposes
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L