Merck
Z4750
Sigma-Aldrich
硫酸亜鉛 七水和物
ReagentPlus®, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
287.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸亜鉛 七水和物は下記で使用されています:
  • Chlamydomonas reinhardtiiと呼ばれる真核生物緑藻類からのゲノムDNA単離における試薬。
  • 細胞培養培地の成分(Jensen′s 合成培地)。
  • NLO物質としての亜鉛チオ尿素硫酸塩を調製するための反応体。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z4750-BULK:
Z4750-500G:4548173215679
Z4750-2.5KG:4548173215662
Z4750-100G:4548173215655
Z4750-500G-C:
Z4750-VAR:
Z4750-100G-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of Pseudomonas aeruginosa c-di-GMP High and Low Subpopulations Using Flow-assisted Cell Sorting (FACS) and Quantitative Reverse Transcriptase PCR (qRT-PCR)
Armbruster CR and Parsek MR
Bio-protocol, 11, e3891-e3891 (2021)
Jorge L Rosado et al.
Food and nutrition bulletin, 33(4), 261-266 (2013-02-22)
Corn tortilla is the staple food of Mexico and its fortification with zinc, iron, and other micronutrients is intended to reduce micronutrient deficiencies. However, no studies have been performed to determine the relative amount of zinc absorbed from the fortified
Mahmoud Hussein Hadwan et al.
BMC urology, 12, 32-32 (2012-11-14)
Zinc in human seminal plasma is divided into three types of ligands which are high (HMW), intermediate (IMW), and low molecular weight ligands (LMW). The present study was aimed to study the effect of Zn supplementation on the quantitative and
Necrolytic acral erythema.
Emily Grauel et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 11(11), 1370-1371 (2012-11-09)
Zinc sulfate treatment of vocal process granuloma.
Taner Yilmaz
European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 270(3), 1175-1175 (2012-10-12)