グレード
for molecular biology
製品種目
BioUltra
形状
solution
濃度
2.0 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.0±0.5
密度
1.31 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: <0.02
λ: 280 nm Amax: <0.02
適合性
passes test for filter test
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83265-BULK-F:
83265-1L-F:
83265-VAR-F:
83265-250ML-F:
試験成績書(COA)