安全性情報
6.17740
Supelco
Ammonium fluoride
purified grade
別名:
Ammonium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4FN
CAS番号:
分子量:
37.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
purified grade
SMILES記法
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI Key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26177400500:
IN2RCMA17740:
試験成績書(COA)