安全性情報
613420
Millipore
DL-α-Tocopherol
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
別名:
DL-α-Tocopherol, Vitamin E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥96% (GC)
形状
oil
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
pale yellow
溶解性
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
詳細
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
その他情報
Matthai, T. 1996. Indian J. Pediatr. 63, 242.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
613420-50GM:
613420-GM:
US2613420-50GM:
試験成績書(COA)