Merck
5.89578
Sigma-Aldrich
トルエン
99.8%, anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH3
CAS番号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
NACRES:
NA.22
bp:
110-111 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.8%
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体