Merck
5.89565
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
≥99.8%, anhydrous
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.22
bp:
153 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体