安全性情報
567692
Millipore
L(-)Sorbose
L-Sorbose, CAS 87-79-6, is a ketose monosaccharide that has a sweetness equivalent to sucrose.
別名:
L(-)Sorbose, Sorbose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 8726
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC(C(O)CO)C(O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
567692-GM:
567692-250GM:
567692-1KG:
567692-0KG:
試験成績書(COA)