安全性情報
56766-M
Sigma-Aldrich
Spermidine, Trihydrochloride
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
別名:
Spermidine, Trihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H19N3 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
254.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
溶解性
ethanol: soluble
water: soluble
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI Key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation. Inhibits neuronal nitric oxide synthase.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Inhibits neuronal nitric oxide synthase
警告
Toxicity: Irritant (B)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993. Eur. J. Biochem. 217, 89.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
56766-GM:
56766-5GM:
試験成績書(COA)